Learn More
Tri-Potassium Citrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10785721 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10785721 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10785721 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/4440/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 180°C
CAS 6100-05-6
Colore White
pH 7.5 to 9.0
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare C6H7K3O8
Numero MDL 150442
Sinonimo potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrate
InChI Key PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
IUPAC Name tripotassium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 324.41
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
Peso formulazione 324.42g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica