Learn More
Tri-Sodium Citrate Dihydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
Tri-Sodium Citrate Dihydrate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | >300°C |
| Colore | Bianco |
| pH | 8.4 |
| Forma fisica | Solido |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| Peso formulazione | 294.09g/mol |