Learn More
Tri-Sodium Citrate Dihydrate, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Descrizione
Tri-Sodium Citrate Dihydrate, for Electrophoresis
Specifica
Punto di fusione | >300°C |
Colore | White |
pH | 8.4 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 294.09g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |