Learn More
Tri-tert-butyl 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate, TRC
Codice prodotto. 30457367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457367 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457367 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT886435250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-tert-butyl 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate
CAS 122555-91-3
Formula molecolare C26H50N4O6
Quantità 250 mg
Sinonimo 1,4,7-Tris(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, Tris(1,1-dimethylethyl)ester 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid, DO 3A tert-Butyl Ester, DO 3A tert-Butyl, 1,4,7-tris(1,1-Dimethylethyl)ester 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid
InChI Formula InChI=1S/C26H50N4O6/c1-24(2,3)34-21(31)18-28-12-10-27-11-13-29(19-22(32)35-25(4,5)6)15-17-30(16-14-28)20-23(33)36-26(7,8)9/h27H,10-20H2,1-9H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CC1
Molecular Weight (g/mol) 514.7