Learn More
Tri-tert-butylphosphine, 98%
Codice prodotto. 15410987
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15410987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010178.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 13716-12-6 | C12H27P | 202.32 g/mol
Tri-tert-butylphosphine is used primarily in the preparation of mono- and bidentate phosphine ligands in metal complexes for catalytic chiral asymmetric hydrogenations and other asymmetric reactions as well as transition metal coupling reactions. This reagent is also used in the preparation of other phosphines in catalytic polymerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13716-12-6
Formula molecolare C12H27P
Molecular Weight (g/mol) 202.32
Numero MDL MFCD00015006
InChI Key BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tri-tert-butylphosphine, tri-t-butylphosphine, tri-tert-butylphosphane, tri-tertbutylphosphine, tris 1,1-dimethylethyl phosphine, tri-tert-butylphosphin, p t-bu 3, tri-tert-butyl-phosphane, tris tert-butyl phosphine, phosphine, tris 1,1-dimethylethyl
PubChem CID 83681
IUPAC Name tri-tert-butylphosphane
SMILES CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-tert-butylphosphine
Punto di fusione 30°C
Colore White
Punti di ebollizione 102°C to 103°C (13 mmHg)
Punto d'infiammabilità -16°C (-3°F)
Odore Pungent
Formula lineare [(CH3)3C]3P
Quantità 5 g
Numero UN UN2846
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in alcohol and organic solvents
Peso formulazione 202.32
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid