Learn More
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate, 97+%
Codice prodotto. 10704543 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10704543 1 g Bottiglia in vetro 1g
10524394 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10704543 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 366940010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 131274-22-1 | C12H28BF4P | 290.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131274-22-1
Formula molecolare C12H28BF4P
Molecular Weight (g/mol) 290.13
Numero MDL MFCD04039975
InChI Key YTJUCJAUJCXFTN-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate, t-bu 3ph bf4, tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate, fluoroboric acid tri-tert-butylphosphine adduct, tri-tert-butylphosphanium tetrafluoroborate, tbu3p hbf4, ttbp hbf4, t-bu3p hbf4, tbu 3p hbf4, acmc-20a4f9
PubChem CID 2734635
SMILES F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Punto di fusione 261.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
IUPAC Name tetrafluoroboranuide; tri-tert-butylphosphanium
Peso formulazione 290.13
Percent Purity 97+%
Forma fisica Crystals and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.