Learn More
Triacetin, MedChemExpress
Descrizione
Triacetin is an artificial chemical compound, is the triester of glycerol and acetic acid, and is the second simplest fat after triformin.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Triacetin |
| Forma fisica | Liquid |
| CAS | 102-76-1 |
| Colore | Colorless |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H14O6 |
| Sinonimo | Glyceryl triacetate 1,2,3-Triacetoxypropane |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 2.3 mg/mL (10.54 mM) |
| SMILES | CC(OCC(OC(C)=O)COC(C)=O)=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only