Learn More
Triacetin, Mikromol™
Codice prodotto. 17919394
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17919394 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17919394 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0966.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Triacetin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triacetin
CAS 102-76-1
Nomi componenti o analita Triacetin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H14 O6
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Triacetin, 1,2,3-Propanetriol 1,2,3-triacetate, 1,2,3-Propanetriol triacetate, 1,2,3-Triacetoxypropane, Edenor GTA, Enzactin, Estol 1581, Fungacetin, Glycerin triacetate, Glycerol triacetate, Glyceryl triacetate, Glyped, Kesscoflex TRA, NSC 4796, Priacetin 1580, Priacetin 1581, Triacetin, Triacetine, Triacetylglycerin, Triacetylglycerol, Ujostabil, Vanay
InChI Formula InChI=1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
SMILES CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC Name 2,3-diacetyloxypropyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 218.2
Quantità 250 mg
Peso formulazione 218.079 g/mol