Learn More
Triafamone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30328269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328269 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30328269 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA17623000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triafamone
CAS 874195-61-6
Nomi componenti o analita Triafamone
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C14 H13 F3 N4 O5 S
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo N-[2-[(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)carbonyl]-6-fluorophenyl]-1,1-difluoro-N-methylmethanesulfonamide, Triafamone
InChI Formula InChI=1S/C14H13F3N4O5S/c1-21(27(23,24)12(16)17)9-7(5-4-6-8(9)15)10(22)11-18-13(25-2)20-14(19-11)26-3/h4-6,12H,1-3H3
SMILES COc1nc(OC)nc(n1)C(=O)c2cccc(F)c2N(C)S(=O)(=O)C(F)F
IUPAC Name N-[2-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine-2-carbonyl)-6-fluorophenyl]-1,1-difluoro-N-methylmethanesulfonamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 406.34
Quantità 1 mL
Peso formulazione 406.0559 g/mol