Learn More
Triallyl phosphite
Codice prodotto. 11363357
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363357 250 g 250g
11343357 10 g 10g
11353357 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11363357 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 017484.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 102-84-1 | C9H15O3P | 202.19 g/mol
Triallyl phosphite is employed as a radical precursor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-84-1
Formula molecolare C9H15O3P
Molecular Weight (g/mol) 202.19
Numero MDL MFCD00014948
InChI Key KJWHEZXBZQXVSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triallyl phosphite, allyl phosphite, triallylphosphite, triallyloxyphosphine, phosphorous acid, tri-2-propenyl ester, allyl phosphite, c3h5o 3p, phosphorous acid, triallyl ester, allyl phosphite 6ci,7ci, phosphorous acid, tri-2-propen-1-yl ester, tris prop-2-en-1-yl phosphite
PubChem CID 66893
IUPAC Name tris(prop-2-enyl) phosphite
SMILES C=CCOP(OCC=C)OCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Triallyl phosphite
Colore Colorless
Punti di ebollizione 84°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 86°C (187°F)
Odore Strong
Formula lineare (CH2=CHCH2O)3P
Quantità 250 g
Numero UN UN3278
Beilstein 1705535
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix.
Peso formulazione 202.19
Forma fisica Liquid