Learn More
Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 98%, Stabilized
Codice prodotto. 10458742 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10458742 500 g 500g
10587231 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10458742 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 342125000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1025-15-6 | C12H15N3O3 | 249.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1025-15-6
Formula molecolare C12H15N3O3
Molecular Weight (g/mol) 249.27
Numero MDL MFCD00006554
InChI Key KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triallyl isocyanurate, isocyanuric acid triallyl ester, 1,3,5-triallyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, triallylisocyanurate, taic, diak 7, 1,3,5-triallylisocyanurate, 1,3,5-triallyl isocyanurate, 1,3,5-triallylisocyanuric acid, 1,3,5-tri-2-propenyl-1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
PubChem CID 13931
IUPAC Name 1,3,5-tris(prop-2-enyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
SMILES C=CCN1C(=O)N(C(=O)N(C1=O)CC=C)CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Nota nome 98%
Punto di fusione 24.8°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1590g/mL
Punti di ebollizione 149.0°C to 152.0°C (4.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 245°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5120 to 1.5140
Quantità 500 g
Beilstein 26, IV, 637
Gravità specifica 1.159
Informazioni di solubilità Solubility in water: >1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,dimethyl sulfoxide,ethanol
Stabilizzatore 1200ppm MEHQ
Viscosità 90.1 mPa.s (30°C)
Peso formulazione 249.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.