Learn More
Triamiphos, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30320402
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30320402 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320402 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC17640000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triamiphos
CAS 1031-47-6
Nomi componenti o analita Triamiphos
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H19 N6 O P
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo P-(5-Amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic diamide, 5-Amino-1-[bis(dimethylamino)phosphinyl]-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-1-bis(dimethylamido)phosphoryl-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazol-1-yl-N,N,N',N'-tetramethylphosphodiamide, NSC 232670, Triamiphos, WP 155, Wepsyn, Wepsyn 155
InChI Formula InChI=1S/C12H19N6OP/c1-16(2)20(19,17(3)4)18-12(13)14-11(15-18)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3,(H2,13,14,15)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CN(C)P(=O)(N(C)C)n1nc(nc1N)c2ccccc2
IUPAC Name 2-[bis(dimethylamino)phosphoryl]-5-phenyl-1,2,4-triazol-3-amine
Industry Type Environmental Testing
Molecular Weight (g/mol) 294.29
Quantità 25 mg
Peso formulazione 294.1358 g/mol