Learn More
Triamterene, LoGiCal
Codice prodotto. 30462468
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462468 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30462468 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0269.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triamterene
CAS 396-01-0
Nomi componenti o analita Triamterene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H11 N7
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine, 2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridine, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine, Ademin, Ademine, Diren, Ditak, Diurene, Dyren, Dyrenium, Dytac, Jatropur, NSC 77625, Noridil, Pterofen, Pterophene, SKF 8542, Taturil, Teriam, Teridin, Tri-Span, Triampur, Triamteren, Triamterene, Triamteril, Triamteril complex, Triteren, Urocaudal
InChI Formula InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Tipo di soluzione Neat
SMILES Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3
IUPAC Name 6-phenylpteridine-2,4,7-triamine
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 253.26
Quantità 10 mg
Peso formulazione 253.1076 g/mol