Learn More
Triamterene, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452176
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16452176 500 mg 500mg
16418376 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16452176 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0575
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Triamterene blocks epithelial Na+ channel (ENaC) in a voltage-dependent manner, which used as a mild diuretic. Triamterene as an inhibitor of the TGR5 receptor.
Triamterene blocks epithelial Na+ channel (ENaC) in a voltage-dependent manner, which used as a mild diuretic. Triamterene as an inhibitor of the TGR5 receptor.
Specifica
Materiale o nome chimico Triamterene
Forma fisica Solid
CAS 396-01-0
Colore Yellow
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H11N7
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Informazioni di solubilità DMSO : 4.55 mg/mL (17.97 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N)=C2N=C(C3=CC=CC=C3)C(N)=NC2=N1
Molecular Weight (g/mol) 253.26
Peso formulazione 253.26
Percent Purity 99.48%
Grado Research
Research purposes only