Learn More
Triamterene, Mikromol™
Codice prodotto. 17923626
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17923626 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17923626 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0269.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Triamterene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triamterene
CAS 396-01-0
Nomi componenti o analita Triamterene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H11 N7
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine, 2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridine, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine, Ademin, Ademine, Diren, Ditak, Diurene, Dyren, Dyrenium, Dytac, Jatropur, NSC 77625, Noridil, Pterofen, Pterophene, SKF 8542, Taturil, Teriam, Teridin, Tri-Span, Triampur, Triamteren, Triamterene, Triamteril, Triamteril complex, Triteren, Urocaudal
InChI Formula InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
SMILES Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3
IUPAC Name 6-phenylpteridine-2,4,7-triamine
Molecular Weight (g/mol) 253.26
Quantità 500 mg
Peso formulazione 253.1076 g/mol