Learn More
Triamterene, TRC
Codice prodotto. 30132621
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132621 10 g 10g
30003798 50 mg 50mg
30011945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132621 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT76732510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 396-01-0
Formula molecolare C12 H11 N7
Molecular Weight (g/mol) 253.26
Sinonimo 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine, 2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridine, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine, Ademin, Ademine, Diren, Ditak, Diurene, Dyren, Dyrenium, Dytac, Jatropur, NSC 77625, Noridil, Pterofen, Pterophene, SKF 8542, Taturil, Teriam, Teridin, Tri-Span, Triampur, Triamteren, Triamterene, Triamteril, Triamteril complex, Triteren, Urocaudal
IUPAC Name 6-phenylpteridine-2,4,7-triamine
SMILES Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico Triamterene
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Peso formulazione 253.1076