Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione triangolari in PTFE
Codice prodotto. 11818872 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
12 x 6 x 6 mm
20 x 8 mm
25 x 8 x 8 mm
35 x 9 x 9 mm
25 x 14 mm
40 x 14 x 14 mm
50 x 12 x 12 mm
55 x 14 x 14 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11818872 12 x 6 x 6 mm pezzi 10
11848932 40 x 14 x 14 mm pezzi 5
12626326 20 x 8 mm pezzi 10
11597812 35 x 9 x 9 mm pezzi 5
11838872 35 x 9 x 9 mm pezzi 10
11828872 25 x 8 x 8 mm pezzi 10
11898922 25 x 14 mm pezzi 10
11848872 50 x 12 x 12 mm pezzi 5
11858932 55 x 14 x 14 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11818872
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Particolarmente efficaci per la dissoluzione di solidi e la miscelazione di sedimenti grazie all'azione di raschiatura sulla base del contenitore. L'ancoretta di agitazione triangolare in PTFE fornisce un'azione di agitazione stabile con contenitori a fondo piatto.
  • Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
  • Particolarmente efficaci per la dissoluzione di solidi e la miscelazione di sedimenti grazie all'azione di raschiatura sulla base del contenitore
  • Sterilizzabili in autoclave
Specifica
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Dimensioni (L x P x A) 12 x 6 x 6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Altezza (sistema metrico) 6 mm
Larghezza (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
Quantità 5/conf.
Forma Triangolare