Learn More
Fisherbrand™ Triangular Tripod Stand
Codice prodotto. 12966916 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm side length
150 mm side length
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12966916 150 mm side length Pezzo
11779806 125 mm side length Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12966916
Spedizione stimata: 15-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to cope with the demands of a modern laboratory.
Zinc plated steel with 210mm height, 6mm diameter legs.
Specifica
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm side length
Product Type Tripod Stand
Forma Triangular
Finitura Zinc Plated