Learn More
BRAND™ Triangular Wedge-Shape PTFE Magnetic Stirring Bars
An excellent option for liquid agitation in the laboratory.
47.10€ - 142.00€
Specifica
Descrizione | Triangular wedge-shaped |
---|---|
Materiale | PTFE |
Quantità | 10/Pk. |
Forma | Triangle |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12005292
|
BRAND™
137815 |
10 mm | 35 mm |
59.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12095282
|
BRAND™
137810 |
8 mm | 25 mm |
47.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10782521
|
BRAND™
137817 |
14 mm | 40 mm |
89.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11854100
|
BRAND™
137820 |
12 mm | 50 mm |
95.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10668691
|
BRAND™
137822 |
14 mm | 55 mm |
90.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10039820
|
BRAND™
137826 |
16 mm | 80 mm |
142.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10762351
|
BRAND™
137812 |
14 mm | 25 mm |
105.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action
- Angular surface creates high turbulence even at low speeds
- Provided in packs of 10
Specifica
Triangular wedge-shaped | |
PTFE | |
10/Pk. | |
Triangle |