Learn More
Tribenzylamine, 99+%
Codice prodotto. 10276200 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10276200 250 g 250g
10071810 100 g 100g
10239443 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10276200 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156472500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 620-40-6 | C21H21N | 287.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 620-40-6
Formula molecolare C21H21N
Molecular Weight (g/mol) 287.41
Numero MDL MFCD00004773
InChI Key MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tribenzylamine, benzenemethanamine, n,n-bis phenylmethyl, unii-hz10o1931j, trisbenzylamine, n,n-dibenzyl-1-phenyl-methanamine, pubchem21076, acmc-1atok, dsstox_cid_27031, dsstox_rid_82052
PubChem CID 24321
IUPAC Name N,N-dibenzyl-1-phenylmethanamine
SMILES C(N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tribenzylamine
Nota nome 99+%
Punto di fusione 90°C to 94°C
Colore White to Cream
Punti di ebollizione 380°C to 390°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5CH2)3N
Quantità 250 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,soluble in toluene
Peso formulazione 287.39
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tribenzylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.