Learn More
Tribromoethyl alcohol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16422339
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16422339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16422339 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1372
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
MedChemExpress Tribromoethyl alcohol (2,2,2-Tribromoethanol) is used to animals, particularly rodents, before surgery.
Tribromoethyl alcohol (2,2,2-Tribromoethanol) is used to animals, particularly rodents, before surgery.
Specifica
Materiale o nome chimico Tribromoethyl alcohol
CAS 75-80-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C2H3Br3O
Quantità 1 g
Sinonimo 2,2,2-Tribromoethanol Narcolan
Informazioni di solubilità Ethanol : 800 mg/mL (2829.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.9 mg/mL (10.26 mM)
SMILES BrC(Br)(Br)CO
Molecular Weight (g/mol) 282.76
Peso formulazione 282.76
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only