Learn More
Tribromofluoromethane, 99%, stab. with copper
Codice prodotto. 11458910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458910 50 g 50g
11459286 5 g 5g
11469286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11458910 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18124.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 353-54-8 | CBr3F | 270.721 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 353-54-8
Formula molecolare CBr3F
Molecular Weight (g/mol) 270.721
Numero MDL MFCD00000366
InChI Key IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fluorotribromomethane, methane, tribromofluoro, tribromo fluoro methane, tribromo-fluoro-methane, fluortribrommethan, tribrom fluor methan, cfbr3, fluoro tribromo methane, acmc-209igd, tribromofluoromethane
PubChem CID 67707
IUPAC Name tribromo(fluoro)methane
SMILES C(F)(Br)(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Tribromofluoromethane
Nota nome stabilized with copper
Punto di fusione -74°C
Densità 2.765
Punti di ebollizione 106°C to 107°C
Punto d'infiammabilità None
Formula lineare FCBr3
Indice di rifrazione 1.5255
Quantità 50 g
Beilstein 1732796
Peso formulazione 270.72
Percent Purity 99%