Learn More
Tributyl 3,3',3' '-Nitrilotripropionate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Tributyl 3,3',3''-Nitrilotripropionate |
| CAS | 15888-62-7 |
| Formula molecolare | C21H39NO6 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H39NO6/c1-4-7-16-26-19(23)10-13-22(14-11-20(24)27-17-8-5-2)15-12-21(25)28-18-9-6-3/h4-18H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(OCCCC)CCN(CCC(=O)OCCCC)CCC(=O)OCCCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 401.54 |