Learn More
Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin, 90%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10282432 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10282432 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10282432 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370220010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Nota nome 90%
CAS 53911-92-5
Colore Colorless
Densità 1.0690g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C17H36Sn
Formula lineare [CH3(CH2)3]3SnCH2CH=C(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD01863649
Quantità 1 g
Sinonimo tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributylprenylstannane, acmc-1am9p, tri-n-butyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributyl 3-methylbut-2-enyl stannane, stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl, tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl ;stannane
InChI Key XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C(C)C
IUPAC Name tributyl(3-methylbut-2-enyl)stannane
Molecular Weight (g/mol) 359.185
PubChem CID 2734722
Peso formulazione 359.18
Percent Purity ≥88%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.