Learn More
Tributyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]stannane, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10113284
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10113284 5 g 5g
10049591 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10113284 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP00324DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 53566-38-4
Formula molecolare C19H31F3Sn
Molecular Weight (g/mol) 435.162
Numero MDL MFCD01934759
InChI Key LBIOKWLHIBBLEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributyl 3-trifluoromethyl phenyl stannane, tributyl-3-trifluoromethyl phenyl stannane, 3-tributylstannyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl tri-n-butylstannyl benzene, tributyl-3-trifluoromethyl-phenyl-stannane, tributyl-3-trifluoromethyl phenyl-stannane
PubChem CID 2777910
IUPAC Name tributyl-[3-(trifluoromethyl)phenyl]stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Tributyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]stannane
Quantità 5 g
Peso formulazione 435.16
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche