Learn More
Tributyl(4-fluorophenyl)stannane, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10305302
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10305302 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10305302 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP00184DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico Tributyl(4-fluorophenyl)stannane
CAS 17151-47-2
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C18H31FSn
Numero MDL MFCD01313817
Quantità 1 g
Sinonimo tributyl 4-fluorophenyl stannane, tributyl-4-fluorophenyl stannane, 4-fluoro-tri-n-butylstannyl benzene, 4-fluorophenyltributyltin, 4-fluorophenyl tributylstannane, 4-fluorophenyl-tri-n-butylstannane, 4-tri-n-butylstannyl fluorobenzene, 4-fluoro-tributylstannyl-benzene, stannane, tributyl 4-fluorophenyl, tri-n-butyl-4-fluorophenyl stannane
InChI Key FLPKMHDTSOPPOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=C(C=C1)F
IUPAC Name tributyl-(4-fluorophenyl)stannane
Molecular Weight (g/mol) 385.154
PubChem CID 2737524
Peso formulazione 385.15
Percent Purity 95%