Learn More
tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10662865
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10662865 5 g Amber Glass Bottle 5g
10205324 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10012164 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10662865 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC58241DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 1007847-70-2
Formula molecolare C22H39NO2Sn
Molecular Weight (g/mol) 468.269
InChI Key TYKSDTUCXMRYNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-oxan-4-yloxy-6-tributylstannyl pyridine, tributyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-2-yl stannane, 2-oxan-4-yl oxy-6-tributylstannyl pyridine
PubChem CID 45594295
IUPAC Name tributyl-[6-(oxan-4-yloxy)pyridin-2-yl]stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)OC2CCOCC2
Specifica
Materiale o nome chimico tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 468.25
Percent Purity 90%