Learn More
Tributyl borate, 98%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10606240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10606240 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
10566230 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10606240 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428661000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 688-74-4
Formula molecolare C12H27BO3
Molecular Weight (g/mol) 230.15
Numero MDL MFCD00009434
InChI Key LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
PubChem CID 12712
IUPAC Name tributyl borate
SMILES B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tributyl borate
Punto di fusione -70.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8530g/mL
Punti di ebollizione 230.0°C to 235.0°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare (CH3CH2CH2CH2O)3B
Indice di rifrazione 1.4080 to 1.4100
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.853
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with most common organic liquids
Peso formulazione 230.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid