Learn More
Tributyl borate, 98%
Codice prodotto. 10387210 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10387210 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10347260 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
11945161 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10387210 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 177191000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 688-74-4
InChI Key LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
PubChem CID 12712
IUPAC Name tributyl borate
SMILES B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tributyl borate
Punto di fusione -70.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8530g/mL
Punti di ebollizione 230.0°C to 235.0°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H27BO3
Formula lineare (CH3CH2CH2CH2O)3B
Indice di rifrazione 1.4080 to 1.4100
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.853
Molecular Weight (g/mol) 230.155
Peso formulazione 230.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid