Specifica
| Materiale o nome chimico | Tributyl Phosphate |
| CAS | 126-73-8 |
| Punto d'infiammabilità | 120.00°C |
| Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C12H27O4P |
| Numero MDL | MFCD00009436 |
| Quantità | 500 mL |
| Gravità specifica | 1L = 0.98kg |
| Sinonimo | tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de |
| InChI Key | STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tributyl phosphate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Tributyl phosphate