Learn More
Tributylamine, ≥98.5%, Honeywell™
Codice prodotto. 15648410 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
2 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
250mL
25mL
2L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15648410 25 mL Glass Bottle 25mL
15625630 250 mL Glass Bottle 250mL
15635630 2 L Glass Bottle 2L
15615630 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15648410 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 47131325ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
≥98.5%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-82-9
Formula molecolare C12H27N
Molecular Weight (g/mol) 185.355
Numero MDL MFCD00009431
InChI Key IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
IUPAC Name N,N-dibutylbutan-1-amine
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tributylamine
Punto di fusione -70°C
Colore Colorless
Densità 0.778g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 216°C
Punto d'infiammabilità 63°C (145.4°F)
Odore Unpleasant
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare [CH3(CH2)3]3N
Quantità 25 mL
Numero UN UN2542
Beilstein 1698872
Peso formulazione 185.35g/mol
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Liquid