Learn More
Tributylamine, 99%
Codice prodotto. 10387053 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
2.50L
250mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10387053 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10447340 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10133190 1 L Bottiglia in vetro 1L
10377053 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11975171 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10387053 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139322500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 102-82-9 | C12H27N | 185.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-82-9
Formula molecolare C12H27N
Molecular Weight (g/mol) 185.35
Numero MDL MFCD00009431
InChI Key IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
IUPAC Name N,N-dibutylbutan-1-amine
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tributylamine
Punto di fusione -70.0°C
Densità 0.7780g/mL
Punti di ebollizione 215.0°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3NCH2)3]3N
Indice di rifrazione 1.4273 to 1.4293
Quantità 250 mL
Beilstein 04,157
Fieser 01,1189; 06,601
Indice di Merck 15,978
Gravità specifica 0.778
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.08g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,very soluble in alcohol and ether
Viscosità 2.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 185.35
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tributylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.