Learn More
Tributylmethylammonium Dibutyl Phosphate, TRC
Codice prodotto. 30456931
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456931 500 mg 500mg
30451106 100 mg -
30454455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456931 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT773430500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 922724-14-9
Formula molecolare C21H48NO4P
Molecular Weight (g/mol) 409.6
Sinonimo Methyltributylammonium Dibutyl Phosphate
IUPAC Name dibutyl phosphate;tributyl(methyl)azanium
SMILES CCCCOP(=O)([O-])OCCCC.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tributylmethylammonium Dibutyl Phosphate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H30N.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
Peso formulazione 409.3321