Learn More
Tributylphenyltin
Codice prodotto. 10661853 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10661853 10 g Bottiglia in vetro 10g
10384792 1 g Bottiglia in vetro 1g
10156943 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10661853 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370230100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 960-16-7 | C18H32Sn | 367.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 960-16-7
Formula molecolare C18H32Sn
Molecular Weight (g/mol) 367.16
Numero MDL MFCD00134394
InChI Key SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributyl phenyl stannane, tributylphenyltin, phenyltributylstannane, stannane, tributylphenyl, phenyltributyltin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributlytin, tributylphenyl tin, phenyl tnbutyl tin, phenyl tributyl tin
PubChem CID 607632
IUPAC Name tributyl(phenyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tributylphenyltin
Colore Colorless
Densità 1.1250g/mL
Punti di ebollizione 125.0°C to 128.0°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
Indice di rifrazione 1.5150 to 1.5170
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.125
Peso formulazione 367.16
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tributylphenyltin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.