Learn More
Tributylphenyltin, TRC
Codice prodotto. 30452802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità missing translation for 'unitSize'
30452802 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30452802 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT772960500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Materiale o nome chimico Tributylphenyltin
CAS 960-16-7
Formula molecolare C18 H32 Sn
Quantità 500 mg
Sinonimo Stannane, tributylphenyl- (8CI, 9CI, ACI), Tin, tributylphenyl- (6CI, 7CI), Tributylphenylstannane (ACI), (Tributylstannyl)benzene, Phenyltributylstannane, Phenyltributyltin, Tri-n-butylphenyltin, Tributylphenyltin
InChI Formula InChI=1S/C6H5.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccc1
IUPAC Name tributyl(phenyl)stannane
Molecular Weight (g/mol) 367.16
Peso formulazione 368.1526
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.