Learn More
Tributyrin, 97%
Codice prodotto. 10163340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10163340 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10387750 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10554264 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10163340 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150882500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Tributyrin, 97%, C15H26O6, CAS Number-60-01-5, butyrin, butyryl triglyceride, glycerol tributanoate, glycerol tributyrate, glyceroltributyrin, glyceryl tributyrate, propane-1,2,3-triyl tributyrate, tributin, tributyrin, tri-n-butyrin, 100mL, Liquid, 96% min. (GC), 02, 273, 305.0 deg.C to 310.0 deg.C | CAS: 60-01-5 | C15H26O6 | 302.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-01-5
Formula molecolare C15H26O6
Molecular Weight (g/mol) 302.36
Numero MDL MFCD00009392
InChI Key UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
IUPAC Name 2,3-di(butanoyloxy)propyl butanoate
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tributyrin
Nota nome 98%
Punto di fusione -75°C
Colore Clear colorless to light yellow
Densità 1.0335g/mL
Punti di ebollizione 305°C to 310°C
Punto d'infiammabilità 173°C
Spettro a infrarossi Conforms
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3CH2CH2CO2CH2)2CH(O2CCH2CH2CH3)
Indice di rifrazione 1.4340 to 1.437
Quantità 250 mL
Beilstein 02, 273
Indice di Merck 15, 9785
Gravità specifica 1.0335
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 302.36
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid