Specifica
| Materiale o nome chimico | Tributyrin |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.032g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 0.984 |
| Quantità | 100 mL |
| Sinonimo | tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin |
| IUPAC Name | 2,3-di(butanoyloxy)propyl butanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 302.367 |
| PubChem CID | 6050 |
| ChEBI | CHEBI:35020 |
| Vedi altri risultati |