Learn More
Tributyrin, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11433511 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11433511 1 L
11423511 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11433511 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210311191
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Used as a deliverable source of natural butyrate. Tributyrin, MP Biomedicals is glycerol substituted with 3 butyrl esters. It induces differentiation of malignant cells, followed by arrest of cell growth and apoptosis. It potently inhibits growth of and i
Identificatori chimici
CAS 60-01-5
Formula molecolare C15H26O6
Molecular Weight (g/mol) 302.367
InChI Key UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
IUPAC Name 2,3-di(butanoyloxy)propyl butanoate
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Specifica
Punto di fusione -75°C (literature)
Densità 1.032g/mL (Lit.)
Punti di ebollizione 287°C to 288°C (literature)
Indice di rifrazione n20/D 1.435 (Lit.)
Quantità 1 L
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol and ether; insoluble in water.
Peso formulazione 302.36
Percent Purity ≥96%
Forma fisica Liquid