Learn More
Tricarballylic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-203273
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
99-14-9
C6H8O6
176.12
MFCD00002723
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
tricarballylic acid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, carballylic acid, tricarballylate, beta-carboxyglutaric acid, propane 1,2,3-tricarboxylic acid, unii-ra5qh2j020, 3-carboxyglutaric acid, .beta.-carboxyglutaric acid, 1,2,3-propanetricarboxylicacid
14925
CHEBI:45969
propane-1,2,3-tricarboxylic acid
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
99-14-9
C6H8O6
176.12
MFCD00002723
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
tricarballylic acid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, carballylic acid, tricarballylate, beta-carboxyglutaric acid, propane 1,2,3-tricarboxylic acid, unii-ra5qh2j020, 3-carboxyglutaric acid, .beta.-carboxyglutaric acid, 1,2,3-propanetricarboxylicacid
14925
CHEBI:45969
propane-1,2,3-tricarboxylic acid
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Tricarballylic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 154°C to 159°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare HO2CCH2CH(CO2H)CH2CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 02, 815
Indice di Merck 15, 9787
Peso formulazione 176.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tricarballylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.