Learn More
Tricarbonylnitrosylcobalt
Codice prodotto. 11312628
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11312628 1 g 1g
11302628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11312628 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 023151.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14096-82-3
Tricarbonylnitrosylcobalt is used as the Co metalorganic precursor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14096-82-3
Numero MDL MFCD00016014
Sinonimo cobalt tricarbonyl nitrosyl, tricarbonyl-nitrosyl-cobalt
Specifica
Materiale o nome chimico Tricarbonylnitrosylcobalt
Punto di fusione -1°C
Colore Red
Densità 1.47 g/mL
Punti di ebollizione 48.6°C (55°C (decomposition))
Odore Unpleasant
Formula lineare Co(NO)(CO)3
Quantità 1 g
Numero UN UN1992
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 172.97
Forma fisica Liquid