Learn More
Trichloroacetic acid, sodium salt, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 184155000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 650-51-1 Peso : 0.58000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantità 500g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10011601
  • 58.07€ / 500g
In stock, pronto per la spedizione: 2
Identificatori chimici
650-51-1
185.36
SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
23681045
sodium;2,2,2-trichloroacetate
C2Cl3NaO2
MFCD00064198
sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
CHEBI:81976
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
Specifica
Trichloroacetic acid, sodium salt
97%
CCl3CO2Na
01,1107; 02,388; 06,553; 07,341
sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
185.36
CHEBI:81976
Powder or Granular Powder
Authentic
Solubility in water: soluble (153 g/100mL at 20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, diethyl ether
White
650-51-1
C2Cl3NaO2
MFCD00064198
15, 9792
SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
sodium;2,2,2-trichloroacetate
23681045
185.37
97%
Plastic bottle
>300.0°C
500g
Videos
SDS Documenti
Certificati