Learn More
Trichloroacetic acid, sodium salt, 97%
Codice prodotto. 10367021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10367021 100 g Plastic bottle 100g
10011601 500 g Plastic bottle 500g
10157303 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10367021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 184151000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 650-51-1 | C2Cl3NaO2 | 185.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 650-51-1
Formula molecolare C2Cl3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 185.36
Numero MDL MFCD00064198
InChI Key SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
PubChem CID 23681045
ChEBI CHEBI:81976
IUPAC Name sodium;2,2,2-trichloroacetate
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloroacetic acid, sodium salt
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.97
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CCl3CO2Na
Quantità 100 g
Fieser 01,1107; 02,388; 06,553; 07,341
Indice di Merck 15, 9792
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble (153 g/100mL at 20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, diethyl ether
Peso formulazione 185.37
Percent Purity 0.97
Forma fisica Powder or Granular Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trichloroacetic acid, sodium salt
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium trichloroacetate