Learn More
Trichloroacetic anhydride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Trichloroacetic anhydride |
Densità | 1.6900g/mL |
Punti di ebollizione | 139°C to 141°C (60.0 mmHg) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Formula lineare | [CCl3C(=O)]2O |
Quantità | 25 g |
Gravità specifica | 1.69 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: reacts |
Peso formulazione | 308.76 |
Percent Purity | 95% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Trichloroacetic anhydride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A