Learn More
Trichloroacetic anhydride, 95%
Codice prodotto. 12695017 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12695017 25 g 25g
12605027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12695017 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446090250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4124-31-6 | C4Cl6O3 | 308.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4124-31-6
Formula molecolare C4Cl6O3
Molecular Weight (g/mol) 308.76
InChI Key MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
PubChem CID 20079
IUPAC Name (2,2,2-trichloroacetyl) 2,2,2-trichloroacetate
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloroacetic anhydride
Densità 1.6900g/mL
Punti di ebollizione 139°C to 141°C (60.0 mmHg)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare [CCl3C(=O)]2O
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.69
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 308.76
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trichloroacetic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A