Learn More
Trichloroacetic Anhydride, TRC
Specifications
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Trichloroacetic Anhydride |
| CAS | 4124-31-6 |
| Formula molecolare | C4Cl6O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2,2,2-Trichloro-acetic Acid 1,1'-Anhydride, Trichloracetic Anhydride, Trichloroacetic acid anhydride |
| InChI Formula | InChI=1S/C4Cl6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10 |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(OC(C(Cl)(Cl)Cl)=O)=O |
| IUPAC Name | 2,2,2-trichloroacetic anhydride |
| Molecular Weight (g/mol) | 308.76 |
| Peso formulazione | 305.8 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?