Learn More
Trichloroacetonitrile, 98%
Codice prodotto. 10437530 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10437530 100 g Bottiglia in vetro 100g
10604812 5 g Bottiglia in vetro 5g
10274710 500 g Bottiglia in vetro 500g
11681419 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10437530 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 139371000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 545-06-2 | C2Cl3N | 144.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 545-06-2
Formula molecolare C2Cl3N
Molecular Weight (g/mol) 144.39
InChI Key DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroacetonitrile, acetonitrile, trichloro, tritox, cyanotrichloromethane, trichloromethyl cyanide, trichloroethanenitrile, trichlouracetonitril, trichlor-acetonitrile, trichloromethylnitrile, nitrile trichloracetique
PubChem CID 11011
ChEBI CHEBI:82541
IUPAC Name 2,2,2-trichloroacetonitrile
SMILES C(#N)C(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Trichloroacetonitrile
Punto di fusione -42.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4400g/mL
Punti di ebollizione 83.0°C to 84.0°C
Punto d'infiammabilità 195°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CCl3CN
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.4420
Quantità 100 g
Beilstein 02,212
Fieser 01,1194; 05,686; 06,604; 07,381; 12,526; 13,32
Indice di Merck 15,9793
Gravità specifica 1.44
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,dimethyl sulfoxide,ethanol
Peso formulazione 144.39
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trichloroacetonitrile
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.