Learn More
Trichloroacetonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trichloroacetonitrile |
| CAS | 545-06-2 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C2 Cl3 N |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Acetonitrile','trichloro- (8CI,9CI), 2,2,2-Trichloroacetonitrile, Cyanotrichloromethane, NSC 66405, Trichloroacetonitrile, Trichlorocyanomethane, Trichloromethyl cyanide, Tritox |
| InChI Formula | InChI=1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6 |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)C#N |
| IUPAC Name | 2,2,2-trichloroacetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 144.39 |
| Vedi altri risultati |