Learn More
Trichloroacetyl isocyanate, NMR grade
Codice prodotto. 13498458 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13498458 50 g Bottiglia in vetro 50g
10678314 2 g Bottiglia in vetro 2g
10636232 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13498458 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202900500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    330.00€ / 50g
    Risparmia 30.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3019-71-4 | C3Cl3NO2 | 188.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3019-71-4
Formula molecolare C3Cl3NO2
Molecular Weight (g/mol) 188.39
Numero MDL MFCD00002033
InChI Key GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade
PubChem CID 76400
IUPAC Name 2,2,2-trichloroacetyl isocyanate
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloroacetyl isocyanate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5900g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C to 85.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CCl3CONCO
Indice di rifrazione 1.4799 to 1.4819
Quantità 50 g
Fieser 02,425; 07,382
Gravità specifica 1.59
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 188.4
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Liquid