Learn More
Trichloroethylene, 99+%, extra pure, stabilized
Codice prodotto. 10235920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10235920 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10766581 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10235920 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158310025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    107.00€ / 2.5L
    Risparmia 10.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 79-01-6 | C2HCl3 | 131.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-01-6
Numero MDL MFCD00000838
InChI Key XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
PubChem CID 6575
ChEBI CHEBI:16602
IUPAC Name 1,1,2-trichloroethene
SMILES C(=C(Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Materiale o nome chimico Trichloroethylene
Nota nome Stabilized
Punto di fusione -85°C
Densità 1.4600g/mL
Punti di ebollizione 87.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C2HCl3
Formula lineare ClCH=CCl2
Indice di rifrazione 1.4760 to 1.4780
Quantità 2.5 L
Beilstein 01,187
Fieser 09,479; 10,414; 11,552
Indice di Merck 15,9804
Gravità specifica 1.46
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 131.39
Viscosità 0.55 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 131.39
Pressione del vapore 77.3mbar at 20°C
Percent Purity 99+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroethylene, stabilized
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.