Learn More
Trichloroethylene, ACS, 99.5% min
Codice prodotto. 11440500
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440500 500 mL 500mL
11333577 1 L 1L
11313577 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11440500 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 019401.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 79-01-6 | C2HCl3 | 131.38 g/mol
Trichloroethylene is used as solvent for paints, dyes, waxes, oils, fats and resins, as an additive in polymerization reactions, as a reactant to prepare various halohydrocarbons (1,1,1,2-tetrafluoroethane) and other chemicals, as a coolant for cutting tantalum and acts as good heat transfer medium. It is used in fire extinguisher fluids and in the recovery of oils and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-01-6
Formula molecolare C2HCl3
Molecular Weight (g/mol) 131.38
Numero MDL MFCD00000838
InChI Key XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
PubChem CID 6575
ChEBI CHEBI:16602
IUPAC Name 1,1,2-trichloroethene
SMILES C(=C(Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloroethylene
Nota nome For ACS analysis
Punto di fusione 85°C
Densità 1.46
Punti di ebollizione 87°C
Punto d'infiammabilità None
Intervallo percentuale saggio 9.5% min.
Indice di rifrazione 1.476
Quantità 500 mL
Numero UN UN1710
Beilstein 1736782
Indice di Merck 14,9639
Informazioni di solubilità Miscible with ether,alcohol,chloroformMiscible with ether,ethanol and chloroform; Very slightly miscible with water.
Peso formulazione 131.39
Percent Purity ≤99.5%
Grado ACS
Forma fisica Liquid